Principaux documents
SY3428347011
Synthonix Corporation
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.31
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,2S,5R)-8-(tert-butoxycarbonyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-4-6-9(11(15)16)10(14)7-5-8/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,15,16)
Clé InChI
FBRWVUWBHWKVEH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11057.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11057.html