Principaux documents
SY3394381396
Synthonix Corporation
1-(4-Ethynylphenyl)sulfonylpiperazine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.78
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
1-((4-ethynylphenyl)sulfonyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14N2O2S.ClH/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)17(15,16)14-9-7-13-8-10-14;/h1,3-6,13H,7-10H2;1H
Clé InChI
AFOATJMBRHOOPU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9207.html
Pictogrammes
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/9207.html