Principaux documents
SY3390162286
Synthonix Corporation
4-Oxazolemethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-oxazol-4-ylmethanol
Inchi Code
1S/C4H5NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h2-3,6H,1H2
Clé InChI
BKHIXCNJVHVHAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7923.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7923.html