Principaux documents
SY3390161608
Synthonix Corporation
2-(1-Methylazetidin-3-yl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(1-methyl-3-azetidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-4-6(5-7)2-3-8/h6,8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
XUCLCYHNWRAQJA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/7516.html
Pictogrammes
Flame
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7516.html