Documents
SY3390161530
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-fluoro-6-methoxy-quinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-7-fluoro-6-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2FN2O/c1-15-7-2-4-6(3-5(7)12)13-9(11)14-8(4)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
GDHHZQMPTVSQOJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7425.html