Principaux documents
SY3371479183
Synthonix Corporation
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tetrahydro-2H-thiopyran-4-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NS.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5H,1-4,6H2;1H
Clé InChI
CAUGAHCEDPFMJU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5312.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5312.html