Principaux documents
SY3371478820
Synthonix Corporation
2-Pyrazinecarboxaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c8-4-5-3-6-1-2-7-5/h1-4H
Clé InChI
DXBWJLDFSICTIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0148.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0148.html