Principaux documents
SY3371477777
Synthonix Corporation
3-Ethylthiophenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.05
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Clé InChI
CZODYJDCHKOBID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3165.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3165.html