Principaux documents
SY3371477595
Synthonix Corporation
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-11(8-13)6-12-7-11/h12H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
BGUYAMZPJMTFRU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5980.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5980.html