Principaux documents
SY3371477536
Synthonix Corporation
4,7-Diaza-spiro[2.5]octane oxalate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4,7-diazaspiro[2.5]octane oxalate
Inchi Code
1S/C6H12N2.C2H2O4/c1-2-6(1)5-7-3-4-8-6;3-1(4)2(5)6/h7-8H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
JKTRMKCHMLQDJM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7230.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7230.html