Principaux documents
SY3371476923
Synthonix Corporation
1-Benzyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-1,6-diazaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)10-15-9-7-13(15)6-8-14-11-13/h1-5,14H,6-11H2
Clé InChI
HVFOGWYVURWQFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7197.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7197.html