Principaux documents
SY3371476616
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.45
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-1-4(8)3-10-6(5)2-9/h1,3H
Clé InChI
AAGYWTCZOUXEDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5196.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5196.html