Principaux documents
SY3371476562
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.15
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-6-4-5-9(13)8(10)7-14-15/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
OFVPGIHEBLOESV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/4905.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4905.html