Principaux documents
SY3371476560
Synthonix Corporation
2-Bromo-1,1-dimethoxypropane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.05
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11BrO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
HFTQXLCZRCQAAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
92%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/4889.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/4889.html