Principaux documents
SY3371476327
Synthonix Corporation
4-Chloro-N-(tert-butyldimethylsilyl)indole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.86
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[tert-butyl(dimethyl)silyl]-4-chloro-1H-indole
Inchi Code
1S/C14H20ClNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-10-9-11-12(15)7-6-8-13(11)16/h6-10H,1-5H3
Clé InChI
PDPSXASABIORPX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2365.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2365.html