Principaux documents
SY3371476113
Synthonix Corporation
6-Bromonaphthalen-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-bromo-2-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H,12H2
Clé InChI
UBLKHAWYJFEPDX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0908.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0908.html