Principaux documents
SY3371476051
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-1,3-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-1-4-2-6(11)10-7(4)9-3-5/h1-3,11H,(H,9,10)
Clé InChI
YFBUERZYNXDLSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0774.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0774.html