Principaux documents
SY3371475944
Synthonix Corporation
tert-butyl [(Pyrrolidin-3-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-pyrrolidinylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-8-4-5-11-6-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
WIEJVMZWPIUWHO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0294.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0294.html