Principaux documents
SY3371475560
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-3-chloropyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.44
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-3-chloro-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C4H3BrClN3/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H,(H2,7,8)
Clé InChI
RLBJPMURTWCBMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0343.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0343.html