SAAR2233510
Éthanol
rectified, 96%, univAR™
Synonyme(s) :
Ethanol
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
univAR™
Pureté
96%
Forme
liquid
Conditionnement
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C