Key Documents
SAAR1437500
Bromophenol blue
pH indicator
Synonyme(s) :
3′,3″,5′,5″-Tetrabromophenolsulfonphthalein, Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H10Br4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
669.96
Numéro Beilstein :
61698
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116100
product name
Bromophenol Blue,
Conditionnement
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR1437500CB)
Pf
273 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
Clé InChI
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable