Documents
PHL84769
Curzerenone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C15H18O2/c1-6-15(5)7-11-12(10(4)8-17-11)14(16)13(15)9(2)3/h6,8,13H,1-2,7H2,3-5H3/t13-,15-/m0/s1
Clé InChI
ZVMJXSJCBLRAPD-ZFWWWQNUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: Curcuma
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3