Documents
PHL80461
Ginsenoside C-K
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Ginsenoside Compound K, (3B,12B)-3,12-Dihydroxydammar-24-en-20-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside Ck, Ginsenoside K, Protopanaxadiol 20-O-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C36H62O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
622.87
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=CCC[C@](C1C2[C@H](O)CC3[C@@]([C@]2(C)CC1)(C)CCC4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]43C)(C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21?,22-,23-,24?,25?,26+,27?,28-,29+,30-,31+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
Clé InChI
FVIZARNDLVOMSU-KJULZEBLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)