Principaux documents
K08670732
Kromasil® C8 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
1 EA
1 160,00 $
1 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 160,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Gamme de produits
Kromasil®
Fabricant/nom de marque
Kromasil® KR100-10-C8-4.6X250
Disponibilité
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
250 mm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB