CRM37912
Picolinafen
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
N-(4-fluorophényl)-6-[3-(trifluorométhyl)phénoxy]-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(NC(=O)c2cccc(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)n2)cc1
InChI
1S/C19H12F4N2O2/c20-13-7-9-14(10-8-13)24-18(26)16-5-2-6-17(25-16)27-15-4-1-3-12(11-15)19(21,22)23/h1-11H,(H,24,26)
Clé InChI
CWKFPEBMTGKLKX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable