BP361
2-Diethylaminoethyl-3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl)propionate oxalate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Diethylaminoethyl 3-(1-naphthyl)-2-(1-naphthylmethyl)propionate oxalate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
naftidrofuryl
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C30H33NO2.C2H2O4/c1-3-31(4-2)19-20-33-30(32)27(21-25-15-9-13-23-11-5-7-17-28(23)25)22-26-16-10-14-24-12-6-8-18-29(24)26;3-1(4)2(5)6/h5-18,27H,3-4,19-22H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
FYUFQXSXPVAXSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)