97578
3-Hydroxyglutaric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
β-Hydroxyglutaric acid, 3-Hydroxypentanedioic acid
About This Item
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C5H8O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
ZQHYXNSQOIDNTL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3