Principaux documents
91387
Supelco
3-Hydroxy-3-methylglutaric acid
analytical standard
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-3-methylpentanedioic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC(CH3)(CH2CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
Beilstein:
1769194
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Plus de détails sur ce produit 91387 Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤5% water (calc. from elemental analysis)
Pf
105-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O5/c1-6(11,2-4(7)8)3-5(9)10/h11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
NPOAOTPXWNWTSH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable