818002
TSKgel® SuperH (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
product name
TSKgel® SuperH Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L21
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh SuperH-L, 18002
Paramètres
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
200 Å
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Compatibilité
Forme physique
Informations légales