813727
TSKgel® HXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonyme(s) :
®Précolonne TSKgel® HXL-H, 4 cm x 6 mm
About This Item
product name
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 13727
Paramètres
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
polystyrene-divinylbenzene phase
Taille des particules
13 μm
Dimension de pores
mixed
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Compatibilité
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)