Key Documents
807936
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column
Synonyme(s) :
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography Columns
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
product name
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
Matériaux
stainless steel column
Conditionnement
pk of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 07936
Colonne, L × D.I.
5 cm × 45 mm
Matrice
polymeric particle platform
Groupe de la matrice active
Phenyl-5PW phase
Taille des particules
20 μm
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation