807459
TOYOPEARL® HW-55S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 250 mL, 20-40 μm
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
About This Item
Produits recommandés
Description
HW-55S
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 250 mL
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylic polymer phase
Taille des particules
20-40 μm
Dimension de pores
1000-200,000 Da MW range
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Application
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)