73317
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexan-1-ol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Technique(s)
LC/MS: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.314 (lit.)
Point d'ébullition
140-143 °C (lit.)
Densité
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F9O/c7-3(8,1-2-16)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15/h16H,1-2H2
Clé InChI
JCMNMOBHVPONLD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.3 °C - closed cup