Principaux documents
55023AST
Supelco
Astec® C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
1 EA
1 070,00 $
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 070,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 070,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Astec® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
320 m2/g
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
110 Å pore diameter
pH de fonctionnement
3.5-6.8
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany