501824
C1-C6 n-paraffines
1000 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Forme
gas
Conditionnement
cylinder of 14 L
Fabricant/nom de marque
Scott Gas T236-14
Disponibilité
not available in EU, Canada
Concentration
1000 ppm each component in helium
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Catégories apparentées
Application
Analyte
Régulateur
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable