47943
Mélange B de contaminants du MTBE (bas poids) pour ASTM® D5441
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D5441
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
0.1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyte
Description
tert-Amyl methyl ether
tert-Butanol
tert-Butyl ethyl ether
Methanol
2-Methylbutane
2-Methyl-2-butene
Pentane
cis-2-Pentene
trans-2-Pentene
Triisobutylene
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
Afficher tout (11)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-33.0 °C - closed cup