442483
Benzylamine
analytical standard
Synonyme(s) :
α-Aminotoluène
About This Item
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
Point d'ébullition
184-185 °C (lit.)
Pf
10 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Clé InChI
WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter