Key Documents
27239
Supelco
Crimp top vial convenience kit with PTFE/red rubber septa
volume 2 mL, clear glass vial, vial O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, silver aluminum seal, PTFE/red rubber aluminum seal, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Matériaux
PTFE/red rubber seal
clear glass vial
silver aluminum seal
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. du joint
11 mm
Flacon, D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Pack pratique: Flacons et Fermetures
Combinaison multi-pack de flacons de 2mL à ouverture large et des capsules aluminium à septum PTFE/néoprène rouge de 11mm.