Key Documents
20839-U
Supelco
Guide aiguille
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Needle guide in the septum cap directs the syringe needle to pierce the septum at the same spot for every injection. Autosamplers are provided with these to hold amd support the needle.
Prolonge la durée de vie du septum et de l′aiguille. A utiliser avec l′écrou de septum déjà en place dans votre appareil. Nécessite un trou de diamètre 3/16″ dans l′écrou. Si le trou dans l′écrou est trop petit, agrandissez-le simplement à 3/16″ pour insérer le guide.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Konrad Grob
Split and Splitless Injection for Quantitative Gas Chromatography, 426-426 (2008)