1896
Fatty acid standards
About This Item
Produits recommandés
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
Autres remarques
Tridecanoic acid methyl ester (C13:0)
Pentadecanoic acid methyl ester (C15:0)
Heptadecanoic acid methyl ester (C17:0)
Nonadecanoic acid methyl ester (C19:0)
Heneicosanoic acid methyl ester (C21:0)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable