Documents
10462
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
23201100
product name
Adsorbant Carbopack, matrix Carbopack Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Forme
granular
Conditionnement
bottle of 10 g
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
~24 m2/g
Matrice
Carbopack Y
Groupe de la matrice active
carbon
Taille des particules
60-80 mesh
Dimension de pores
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
Densité
~0.38 g/mL (free fall density)
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Carbopack Y was used for determination of contamination caused by pesticides like alachlor, atrazine, captan, formothion, lindane and phosalone in atmospheric samples. Carbopack Y was modified with mono-molecular layer of heptakis-(2,3,6-tri-O-methyl)-ß-cyclodextrin and was used in gas chromatography to study the effect of size and spatial structure of adsorbate molecules on adsorption of organic vapours.
Carbotrap®/Carbopack adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity. It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly. Carbotrap®/Carbopack adsorbent was used to quantitatively determine trace amounts of volatile organic compounds (VOCs) in air. It was also used for designing sampling protocols on the basis of its retention volume of the gaseous organic compounds of interest.
Un noir de carbone graphité (GCB) peut être poreux ou non poreux. Le processus de graphitisation donne une surface de grande pureté, dotée d′excellentes propriétés d′adsorption et de désorption (si nécessaire). Les interactions de surface dépendent uniquement des forces de dispersion (forces de London). Ces particules sont :
  • Granulaires
  • Friables
  • Utilisées pour les analytes dont la taille correspond à des n-alcanes en C3-C20+
  • Hydrophobes (pour être utilisées dans les environnements particulièrement humides)
D′une manière générale, les adsorbants du type GCB présentent une force d′adsorption relative plus faible que les adsorbants du type tamis moléculaire de carbone (CMS), et une force d'adsorption relative similaire à celle des adsorbants du type carbone polymère graphitisé sphérique (SGPC). Nos produits Carbopack sont des adsorbants du type GCB.
  • Les particules font maximum 40 mesh.
  • Partez sur 40/60 mesh pour éviter les cheminements préférentiels (s′ils apparaissent avec un adsorbant Carbotrap® de 20/40 mesh).
  • Utilisez une taille plus petite (60/80, 80/100, etc.) pour toutes les autres applications.
  • Optez pour la granulométrie la plus faible à disposition, à condition que l′application supporte la perte de charge.
Pour plus d′informations sur nos adsorbants spéciaux à base de carbone, rendez-vous sur sigma-aldrich.com/carbon
Informations légales
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Adsorption of organic vapors on the Carbopack Y carbon adsorbent modified with heptakis-(2, 3, 6-tri-O-methyl)-?-cyclodextrin.
Kudryashov SY, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 84 (3), 495-502 (2010)
Gas phase retention volume behavior of organic compounds on Carbotrap graphitized carbon.
Pankow JF.
Journal of Chromatography A, 547, 488-493 (1991)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
Bikram Subedi et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(4), 460-465 (2013-12-10)
A selective pressurized liquid extraction technique (SPLE) was developed for the analysis of polychlorodibenzo-p-dioxins, polychlorodibenzofurans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorobiphenyls (dl-PCBs) in clam and crab tissue. The SPLE incorporated multiple cleanup adsorbents (alumina, florisil, silica gel, celite, and carbopack) within the