Principaux documents
Z637386
Pursept®-AF disinfectant
volume 5 L
Synonyme(s) :
Disinfectant Solution
About This Item
Code UNSPSC :
47131800
Nomenclature NACRES :
NB.35
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
BRAND 44855
Technique(s)
protein staining: suitable
Volume
5 L
5000 mL
Description générale
Cleaning and disinfection of floors, walls and fittings in one operation.
Ingredients:
100 g Pursept-AF contain: 12.5 g Dicedyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g Alkylpropylenediamine-bis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g Bis(aminopropyl)-laurylamine, auxiliary agents
Autres remarques
BR44855 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable