Documents
WH0079837M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIP5K2C antibody produced in mouse
clone 3A4, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-FLJ22055, Anti-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, gamma
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgGκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIP4K2C(79837)
Immunogène
PIP4K2C (NP_079055.2, 310 a.a. ~ 381 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGDCSLTGPPALVGSYGTSPEGIGGYIHSHRPLGPGEFESFIDVYAIRSAEGAPQKEVYFMGLIDILTQYDA
Forme physique
Solution
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Tz-Chi Lin et al.
Cell division, 14, 9-9 (2019-08-28)
A previous screen of a human kinase and phosphatase shRNA library to select genes that mediate arsenite induction of spindle abnormalities resulted in the identification of phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase type-2 gamma (PIP4KIIγ), a phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2)-synthesizing enzyme. In this study, we