Principaux documents
WH0060681M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FKBP10 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FK506 binding protein 10, 65 kDa, Anti-FKBP65, Anti-FLJ22041, Anti-hFKBP65
50 μG
539,00 $
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
539,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FKBP10(60681)
Description générale
The protein encoded by this gene belongs to the FKBP-type peptidyl-prolyl cis/trans isomerase family. It is located in endoplasmic reticulum and acts as molecular chaperones. An alternatively spliced variant encoding different isoform has been found, but the biological validity of the variant is not determined. (provided by RefSeq)
Immunogène
FKBP10 (NP_068758, 377 a.a. ~ 470 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ADVVEIRTLSRPSETCNETTKLGDFVRYHYNCSLLDGTQLFTSHDYGAPQEATLGANKVIEGLDTGLQGMCVGERRQLIVPPHLAHGESGARGV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable