WH0055737M2
Monoclonal Anti-VPS35 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp434E1211, Anti-DKFZp434P1672, Anti-FLJ10752, Anti-FLJ13588, Anti-FLJ20388, Anti-MEM3, Anti-vacuolar protein sorting 35 (yeast)
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VPS35(55737)
Description générale
Immunogène
Sequence
MECLKKALKIANQCMDPSLQVQLFIEILNRYIYFYEKENDAVTIQVLNQLIQKIREDLPNLESSEETEQINKHFHNTLEHLRLRRESPESEGPIYEGLIL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable