WH0006184M1
Monoclonal Anti-RPN1 antibody produced in mouse
clone 2C10-2F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686B16177, Anti-RBPH1, Anti-ribophorin I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C10-2F6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RPN1(6184)
Description générale
Immunogène
Sequence
ASSEAPPLINEDVKRTVDLSSHLAKVTAEVVLAHLGGGSTSRATSFLLALEPELEARLAHLGVQVKGEDEEENNLEVRETKIKGKSGRFFTVKLPVALDPGAKISVIVETVYTHVLHPYPTQITQSEKQFVVFEGNHYFYSPYPTKTQTMRVKLASRNVESYTKLGNPTRSEDLLDYGPFRDVPAYSQDTFKVHYENNSPFLTITSMTRVIEVSHWGNIAVEENVDLKHTGAVLKGPFSRYDYQRQPDSGISSIRSFKTILPAAAQDVYYRDEIGNVSTSHLLILDDSVEMEIRPRFPLFGGWKTHYIVGYNLPSYEYLYNLGDQYALKMRFVDHVFDEQVIDSLTVKIILPEGAKNIEIDSPYEISRAPDELHYTYLDTSGRPVIVAYKKNLVEQHIQDIVVHYTFNKVLMLQEPLLVVAAFYILFFTVIIYVRLDFSITKDPAAEARMKVACITEQVLTLVNKRIGLYRHFDETVNRYKQSRDISTLNSGKKSLEAEHKALTSEIALLQSRLKTEGSDLCDRVSEMQKLDAQVKELVLKSAVEAERLVAGKLKKDTYIENEKLISGKRQELVTKIDHILDAL
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable