WH0003034M4
Monoclonal Anti-HAL antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HIS, Anti-HSTD, Anti-histidine ammonia-lyase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HAL(3034)
Description générale
Immunogène
Sequence
LAACQGIEFLRPLKTTTPLEKVYDLVRSVVRPWIKDRFMAPDIEAAHRLLLEQKVWEVAAPYIEKYRMEHIPESRPLSPTAFSLQFLHKKSTKIPESEDL
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable