WH0000993M1
Monoclonal Anti-CDC25A antibody produced in mouse
clone 3D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDC25A2, Anti-cell division cycle 25A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC25A(993)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
PVRPVSRGCLHSHGLQEGKDLFTQRQNSAPARMLSSNERDSSEPGNFIPLFTPQSPVTATLSDEDDGFVDLLDGENLKNEEETPSCMASLWTAPLVMRTT
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable