V3265
VU0029767
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-2-(4-Ethoxyphenylamino)-N′-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)methylene)acetohydrazide
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
gray-brown
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCOc1ccc(NCC(=O)N\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)cc1
InChI
1S/C21H21N3O3/c1-2-27-17-10-8-16(9-11-17)22-14-21(26)24-23-13-19-18-6-4-3-5-15(18)7-12-20(19)25/h3-13,22,25H,2,14H2,1H3,(H,24,26)/b23-13+
Clé InChI
JWRJGCUSLSJMMD-YDZHTSKRSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable