Key Documents
V3262
Sigma-Aldrich
L-Valine 7-amido-4-methylcoumarin trifluoroacetate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H19N2O3 · C2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2OC(=O)C=C(C)c2c1
InChI
1S/C15H18N2O3.C2HF3O2/c1-8(2)14(16)15(19)17-10-4-5-12-11(7-10)9(3)6-13(18)20-12;3-2(4,5)1(6)7/h4-8,14H,16H2,1-3H3,(H,17,19);(H,6,7)/t14-;/m0./s1
Clé InChI
MCHFEDCKESEFSO-UQKRIMTDSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable